Principaux documents
26161
Pistons avec embout pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE plunger tip
Taille
2.5 mL
Caractéristiques
1002 LT-LTN--RN-TLL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1360-01
Compatibilité
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.