Principaux documents
26150
Pistons avec embouts pour seringue Hamilton® séries 1000, 1700, et 1800
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN), pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE plunger tip
Caractéristiques
1702 C, LT, N, or RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 1122-01
Volume de la seringue
25 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN)
Description générale
Pour la réparation des seringues Hamilton Series 1000, 1700 et 1800. Ces pistons ne sont pas compatibles avec les seringues Sample Lok.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.