Principaux documents
24575
Seringue Hamilton® Microliter, aiguille amovible
701 ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Synonyme(s) :
Seringue pour passeur d’échantillon Hamilton® 701ASRN, 10 μL, 23s-26s
1 EA
108,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
108,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s-26s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type ASRN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80359
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
La seringue Microliter de Hamilton est conçue pour les injections de liquides. Cette seringue comporte un corps en verre et un piston en acier inoxydable contrôlé à la main. Le piston est installé de façon individuelle pour correspondre parfaitement au corps de la seringue. Le piston ne doit être utilisé avec aucune autre seringue.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented.[2]
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)