Principaux documents
21321
Seringue Hamilton® Microliter, aiguille amovible
75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
1 EA
140,00 $
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s ga
Caractéristiques
needle type ASRN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87957
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
5 μL
Description générale
La seringue Microliter de Hamilton est conçue pour les injections de liquides. Cette seringue comporte un corps en verre et un piston en acier inoxydable contrôlé à la main. Le piston est installé de façon individuelle pour correspondre parfaitement au corps de la seringue. Le piston ne doit être utilisé avec aucune autre seringue.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.