Documents
24390
Sigma-Aldrich
Chloromethyl methyl sulfide
technical, ≥80% (GC)
Synonyme(s) :
Chlorodimethyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.58
Numéro Beilstein :
1730851
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
technical
Pureté
≥80% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
Point d'ébullition
105 °C (lit.)
Densité
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the introduction of the methylthiomethyl (MTM) protecting group into carboxylic acids. MTM esters are stable to mild reducing agents
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
L.G. Wade et al.
Tetrahedron Letters, 731-731 (1978)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
M Vito et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)