Documents
216631
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
(Phenylthio)methyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.65
Numéro Beilstein :
1617369
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.594 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the high-yield thiomethylation of O-silylated lactone and ester enolates in the synthesis of α-methylene lactones and esters.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)