24201-M
Acétone
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- ozonolyse des alcènes en aldéhydes ou cétones en présence d'eau solubilisée.
- glycérolyse sans catalyseur de l'huile de tournesol pour synthétiser des glycérides partiels.
- polymérisation radicalaire du styrène pour synthétiser du polystyrène.
- estérification catalysée par la lipase de l'acide isoascorbique avec l'acide palmitique pour former le palmitate d'isoascorbyle.
Caractéristiques et avantages
- Toxicité relativement faible par rapport à d'autres solvants industriels
- Haute volatilité
- Solvant stable en présence d'ozone
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?