Principaux documents
21397
Seringues Hamilton®, GASTIGHT® série 1800
1805RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84883
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Description générale
  • Idéales pour les matériaux corrosifs, radioactifs et stériles
  • Fourreau amovible minimisant le transfert de chaleur de la main vers l′échantillon, et qui facilite le maniement de la
seringue
  • Précision et reproductibilité de ± 1 %
  • Faciles à réparer
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.