Principaux documents
20790-U
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille amovible
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 710RN 100 UL
1 EA
102,00 $
102,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
102,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80630
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable