17778
Ticarcillin Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Ticarcillin
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 10273:2017
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Yersinia spp.
Chaîne SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(O)=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23)/t7-,8-,9+,12-/m1/s1
Clé InChI
OHKOGUYZJXTSFX-KZFFXBSXSA-N
Catégories apparentées
Application
Composants
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?