Principaux documents
16540
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromobutyrate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.05
Beilstein:
1749700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
n20/D 1.456
pb
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter