Documents
6540-M
Millipore
L-Tryptophan
Synonyme(s) :
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥98.5% (titration)
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤0.0015%
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable