Principaux documents
09654
Sigma-Aldrich
2,2,4,6,7-Pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
Pbf-Cl
1 G
191,00 $
5 G
751,00 $
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
191,00 $
5 G
751,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.79
Beilstein:
6602917
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (AT)
Pf
69-71 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
Clé InChI
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine[1][2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)