47674
Fmoc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-Nδ-trityl-L-glutamine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-Gln(Trt)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
Clé InChI
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1