Principaux documents
15038
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Boc-Nω-Pbf-L-arginine
5 G
546,00 $
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
546,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H38N4O7S/c1-13-14(2)19(15(3)16-12-24(7,8)34-18(13)16)36(32,33)28-21(25)26-11-9-10-17(20(29)30)27-22(31)35-23(4,5)6/h17H,9-12H2,1-8H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28)/t17-/m0/s1
Clé InChI
CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Description générale
may contain ~10% solvent
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hong Liang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1906538-e1906538 (2020-02-06)
Codelivery of diagnostic probes and therapeutic molecules often suffers from intrinsic complexity and premature leakage from or degradation of the nanocarrier. Inspired by the "Y" shape of indocyanine green (ICG), the dye is integrated in an amphiphilic lipopeptide (RNF). The
Song Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 181-192 (2016-11-05)
A new drug delivery system with improved endocytosis efficiency based on arginine modified poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) (PEG-PCL) diblock copolymers was developed successfully. The structures of amphiphilic copolymers were verified by proton Nuclear Magnetic Resonance (