Principaux documents
08751
Supelco
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
Synonyme(s) :
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
25 G
79,80 $
100 G
278,00 $
79,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
79,80 $
100 G
278,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H5(OH)SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
Beilstein:
2697469
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
79,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (CHN)
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Si
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is an aromatic amino-sulfonic acid.[1]
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used to study separation of aromatic sulfonated compounds using Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography techniques.[1] It has also been used as a starting material which when reacted with palmitoyl chloride yields the following derivatives:
  • 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
  • 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid[2]
Autres remarques
Reagent for the spectrophotometric det. of silicon[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F.A. Sorrentino et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 15, 441-441 (1970)
Synthesis of naphthalenesulfonic acid small molecules as selective inhibitors of the DNA polymerase and ribonuclease H activities of HIV-1 reverse transcriptase.
Mohan P
Journal of Medicinal Chemistry, 37(16), 2513-2519 (1994)
Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography: two complementary techniques for the separation of aromatic sulfonated compounds.
Angelino, S., et al.
Journal of Chromatography A, 845.1, 257-271 (1999)