Principaux documents
1.00099
Supelco
1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid
for determination of phosphate
Synonyme(s) :
1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
25 G
130,00 $
100 G
375,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
130,00 $
100 G
375,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-147-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Masse volumique apparente
280 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(c(c1)O)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid based Schiff bases or naphtho[1,2-d]oxazoles: selective synthesis and photophysical properties: This study explores the synthesis of Schiff bases and naphtho[1,2-d]oxazoles derived from 1-amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid, focusing on their photophysical properties. The research demonstrates potential applications in developing materials with specific optical properties, which could be significant in fields like organic electronics or photonics (Atahan & Durmus, 2015).
Liaison
Replaces: AX1035-1
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 96 %
Identity (IR-spectrum): conforms
in sodium carbonate soluble components: conforms
Sulfated ash: ≤ 0.5 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5.0 %
Performance test (for determination of phosphate): conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable