1.07299
4-(Methylamino)phenol sulfate
Technipur®
Synonyme(s) :
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt, N-Methyl-p-aminophenol sulphate, p-Methyl aminophenol sulfate, Metol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
989 °F
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
494.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
257 °C - closed cup
Bromate Oxidative-Coupling Reaction
of Metol with Phloroglucinol