227285
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
powder
Synonyme(s) :
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Contient
7% water
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
Clé InChI
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Reactant used as hydrazinonaphthalene and azonaphthalene thrombopoietin mimics acting as nonpeptidyl promoters of megakaryocytopoiesis
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges