Principaux documents
08354
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium thiosalicylate
≥95% (C)
Synonyme(s) :
Methyltrioctylammonium 2-mercaptobenzoate, Trioctylmethylammonium thiosalicylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H59NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95% (C)
Impuretés
≤2% water
Pf
<10 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clé InChI
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Ionic Liquid which can extract heavy metals (Pb, Cu, Cd)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.