This product is prepared from the L enantiomer.
07096
Lactate Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
104,00 $
About This Item
104,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Concentration
1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Este patrón de lactato es L o D?