06782
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Clé InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable