Documents
05183
Sigma-Aldrich
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
≥95.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)COOCH2C6H5 · HOSO2C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.42
Numéro Beilstein :
3586474
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −5.0±0.5°, c = 3% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Pf
112-116 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C[C@H](N)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
Clé InChI
NWOPHJSSBMABBD-QRPNPIFTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)