330639
L-Alanine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
109-111 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable