Principaux documents
855669
Sigma-Aldrich
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
5 G
64,50 $
25 G
223,00 $
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
64,50 $
25 G
223,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Beilstein:
3594395
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Activité optique
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
78-80 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the