Principaux documents
02369
Supelco
Furfuryl acetate
analytical reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical reference material
analytical standard
reference material
Essai
≥97.5% (qNMR)
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.2% water
Indice de réfraction
n20/D 1.460-1.464
n20/D 1.462 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup