Principaux documents
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro Beilstein :
606764
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Densité
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter