07-0680
D-(+)-Glucose
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable