XTG9-RO
Roche
Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE™ 9
Polymer reagent for transfecting common cell lines
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
liquid (aqueous solution)
Utilisation
mL (suitable for 165 transfections)
Conditionnement
pkg of 0.4 mL (06365779001)
pkg of 1.0 mL (06365787001)
pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
transfection: suitable
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Le Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE™ 9 convient parfaitement aux applications d'analyse cellulaire telles que :
- L'expression de protéines recombinantes pour l'analyse fonctionnelle.
- Les études physiologiques des voies métaboliques.
- L'analyse de séquences régulatrices à l'aide d'essais à base de gène rapporteur.
- Les tests d'expression génique.
- Les études de recherche sur le cancer.
- L'évaluation de cibles.
Caractéristiques et avantages
- Générez des résultats pertinents sur le plan physiologique grâce à un réactif de cytotoxicité extrêmement faible, pour une viabilité cellulaire post-transfection maximale.
- Gagnez du temps et réduisez les manipulations requises ; il vous suffit de diluer le Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE 9, de l'incuber avec de l'ADN plasmidique et de pipeter le mélange directement sur les cellules (avec ou sans sérum).
- Évitez les longues procédures d'optimisation avec les lignées cellulaires couramment utilisées.
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Protocoles
Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Contenu apparenté
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.