03359123001
Roche
Alkaline Phosphatase recombinant, highly active
EIA Grade, from Pichia Pastoris
758,00 $
About This Item
758,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
Activité spécifique
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
Conditionnement
pkg of 10 mg (500 μl)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
20 mg/mL (ready-to-use)
pH optimal
8.0(Stability)
9.8(Activity)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
The recombinant enzyme guarantees superior lot-to-lot consistency and completely eliminates the risk of BSE.
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available