EXPEXTKB
Roche
KAPA Express Extract
Synonyme(s) :
PCR, extraction pour PCR
About This Item
Produits recommandés
Description
for extraction only
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
sufficient for 500 reactions
Durée de conservation
≤12 mo.
Conditionnement
pkg of 100 U (KK7100)
pkg of 1000 U (KK7103)
pkg of 200 U (KK7101)
pkg of 500 U (KK7102)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
DNA extraction: suitable
PCR: suitable
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Lorsqu'il est utilisé avec le mélange maître KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix™, le système KAPA Express Extract offre une solution extrêmement performante pour une extraction rapide de l'ADN et une amplification en aval homogène.
Application
- Tissus humains (échantillons fixés au formol et inclus en paraffine ; échantillons sanguins dans tubes à EDTA ou sur papiers buvards ; frottis buccaux ; follicules pileux ; échantillons de médecine légale ; biopsies)
- Échantillons animaux (biopsies d'oreille ; prélèvements de queue ; follicules pileux ; sang ; moelle osseuse ; tissus frais ou séchés de souris ou d'autres mammifères)
- Tissus de poissons (prélèvements de nageoire ; tissus frais ; échantillons fumés à froid ou à chaud en conserve ; échantillons conservés dans de l'éthanol ; embryons)
- Insectes (broyés)
- Plumes d'oiseaux (fragments de calamus)
- Espèces du genre Nosema
Caractéristiques et avantages
- Protocole d'extraction rapide : ADN prêt pour PCR en 15 minutes
- Polyvalence : kit optimisé pour extraire efficacement l'ADN contenu dans différents types de tissus (frottis buccaux, follicules pileux, tissus de poissons, plumes d'oiseaux…)
- Réaction dans un seul et même tube : risques de contamination réduits au minimum
- Production de grandes quantités d'ADN génomique de bonne qualité
- L'ADN extrait avec le système KAPA Express Extract est compatible avec tous les systèmes de PCR
Amélioration du taux de réussite des PCR sur les tissus ou échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) :
- Extraction rapide de l'ADN et amplification en aval homogène sur les échantillons difficiles
Extraction de l'ADN en routine à partir d'échantillons sanguins :
- Bons résultats d'extraction à partir d'échantillons de sang sur papier buvard (cartes de Guthrie, cartes FTA™ Elute et cartes FTA)
Remarques :
- Permet l'extraction d'ADN prêt pour PCR à partir de différents types de tissus selon un protocole "monotube" simple et rapide (15 à 20 min) ne nécessitant ni l'ajout de produits chimiques dangereux ni plusieurs étapes de lavage.
- Réduit considérablement le temps d'exécution ainsi que les risques de contamination et de perte des échantillons.
- Utiliser 1 μl d'extrait d'ADN pour une réaction de PCR de 25 μl. Selon le type d'échantillon, une dilution de l'extrait peut être nécessaire avant la PCR.
- Un extrait donne en général suffisamment de matrices pour 50 à 500 PCR.
- Les extraits d'ADN peuvent être dilués dans du tampon TE (1:5) ou dans du Tris-HCl 10 mM à pH 8-8,5 (1:5 à 1:10) en vue d'une conservation à long terme à -20 °C. Ils restent stables pendant au moins 6 mois à -20 °C.
- Le mélange maître KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix™ est recommandé pour l'amplification homogène et fiable en point final d'extraits d'ADN produits avec le système KAPA Express Extract.
- Aucune quantification de l'ADN n'est requise avant la PCR.
Qualité
Notes préparatoires
Il est possible que le mélange KAPA2G Robust HotStart ReadyMix ne se solidifie pas à la congélation, même à -20 °C. Ceci n′affectera pas la durée de conservation du produit. Assurez-vous toujours que le produit est complètement décongelé et mélangé avant emploi.
Autres remarques
Informations légales
Composants de kit seuls
- KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
- 10X KAPA Express Extract Buffer
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.