C0856
C7BzO
Synonyme(s) :
3-(4-Heptyl)phenyl-3-hydroxypropyl)dimethylammoniopropanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
399.59 Da (anhydrous)
Nombre d'agrégation
≤25
Technique(s)
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
Chaîne SMILES
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
Clé InChI
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable