ZSTWINLX2
Accessoire d'affichage de niveau de réservoir
Reports the PE Tank level signal feeding a Milli-Q® IQ/EQ 7000 and Advantage/Reference systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Entrée CA/CC
28 V
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® Reference
Catégories apparentées
Description générale
Cet accessoire pour système d'eau transmet les informations relatives au niveau du réservoir en PE aux systèmes de purification d'eau Milli-Q® Advantage ou Milli-Q® Reference et Milli-Q® IQ/EQ 7000
Application
Accessoire d'affichage de niveau de réservoir - duplique le signal du niveau dans le réservoir.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany