Ce capteur électronique transmet les informations relatives au niveau du réservoir aux systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® EQ 7000. Il stoppe l'alimentation en eau à partir d'un réservoir vide et vous permet de vérifier le niveau d'eau dans la cuve avant d'y prélever de l'eau, évitant ainsi que l'air ne pénètre dans le système.
Application
Transmet les informations relatives au niveau d′alimentation en eau pure dans le réservoir en polyéthylène (PE) aux systèmes de purification d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® EQ 7000.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany