ZSR240RXTK
Système de purification Milli-Q® SR 240XL en kit
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch tank and one 50 L SQ tank
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Gamme de produits
Milli-Q® SQ 2Series
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
13 kg operating weight (28.7 lb)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50L tank
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.) , without 50 L tank
40 cm (15.7 in.) , with 50 L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Le Kit système de purification d'eau Milli-Q® SR 240XL fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à une cuve mobile SQ Switch de 3,5 l et à une cuve SQ de 50 l. La cuve SQ de 50 l bénéfice d'une vanne à haut débit pour alimenter directement les équipements de laboratoire en eau osmosée. Elle est utile aux laboratoires qui ont besoin à la fois d'eau pure et d'eau ultra pure en quantités substantielles. Une vanne gravitaire SQ est également prévue pour distribuer à la paillasse l'eau osmosée provenant de la cuve de 50 l ou de 3,5 l.
Grâce à la cuve mobile SQ Switch, le système d'eau s'adapte à votre laboratoire, quelle que soit sa configuration : l'unité de production d'eau osmosée peut être placée à proximité d'une source d'eau potable et il est possible de positionner un nombre illimité d'unités de distribution d'eau ultra pure à n'importe quel endroit du laboratoire ou du bâtiment équipé d'une prise électrique. Cela offre une souplesse d'installation, installation qui peut être facilement adaptée et dimensionnée en fonction des besoins changeants du laboratoire.
Caractéristiques et avantages
- Un rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
- La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
- Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200. Cet appareil accompagne la croissance de l'activité de votre laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
- Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
- La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
En l'associant au module de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 autonome, les laboratoires bénéficient :
- D'un combiné distributeur manuel et simple à utiliser qui permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
- D'une qualité d'eau ultra pure (Type 1) particulièrement fiable, avec une résistivité de 18,2 MΩ·cm, visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré et d'un COT réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
- D'une eau ultra pure fraîchement distribuée et disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, grâce à la cuve mobile SQ Switch.
Composants
Cette référence inclut :
- La station de production d'eau osmosée
- Une cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
- Une cuve Milli-Q® SQ de 50 l
- Une vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
- Les cartouches SQPAK™
- Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Informations légales
consumable
À utiliser avec
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.