MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
ZSQ240UCTK
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SQ 240C en kit
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module for one 3.5 L Switch tank
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Gamme de produits
Milli-Q® SQ 2Series
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
Résistivité
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largeur du système
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including handset dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impuretés
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 240C produit à la fois de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) et de l'eau ultra pure (Type 1). L'eau ultra pure est distribuée par un combiné distributeur souple d'utilisation. Le système est équipé d'une vanne gravitaire pour distribuer l'eau osmosée directement depuis la base de la cuve SQ Switch de 3,5 l.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 240C est l'une des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series, qui offre aux utilisateurs une autonomie totale et qui peut s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires.
avec la cartouche SQPAK TOC Quanta et le filtre final SQPAK
Caractéristiques et avantages
  • Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩ·cm, est visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré.
  • Le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • De l'eau ultra pure fraîchement distribuée est disponible au niveau du module de distribution d'eau ultra pure combiné Milli-Q® SQ 200 ; lorsque le système est complété avec des modules de distribution autonomes supplémentaires, l'eau ultra pure est alors disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, grâce à la cuve mobile SQ Switch.
  • Recharger la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite est rapide (6 min seulement), grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence inclut :
  • La station de production combinée d'eau osmosée et le module de distribution d'eau ultra pure (Type 1)
  • Une cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Une vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches ou les filtres finaux SQPAK
  • Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.