Principaux documents
ZKITRES01T0CSD
Milli-Q
Booster de résistivité et analyseur de COT pour systèmes à haut débit
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Synonyme(s) :
Booster de résistivité et analyseur de COT pour systèmes à haut débit
1 KIT
7 040,00 $
7 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
7 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
7 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Installé à l'intérieur du système de purification, le booster de résistivité veille à ce que l'eau qui s'écoule dans la boucle et dans le réservoir ait la bonne résistivité.
L'analyseur de COT (carbone organique total) en ligne vérifie que le niveau de COT de l'eau du système est bien <500 ppb.
Caractéristiques et avantages
  • Le booster de résistivité peut être facilement installé à l'avant du système de purification d'eau.
  • Le mécanisme de verrouillage du pack, ergonomique et breveté, permet un remplacement rapide, au moment voulu.
  • L'analyseur de COT fait gagner du temps et de l'argent, en évitant d'avoir à dupliquer les essais ou à répéter l'étalonnage des instruments.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany