Principaux documents
ZFPACKSP2
Milli-Q
Support de pack, 2 tubes
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Synonyme(s) :
Support de pack, 2 tubes (avec 2 manomètres)
1 EA
979,00 $
979,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
979,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
979,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with AFS®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le Support de pack (2 tubes) est un accessoire de purification d'eau fourni avec deux manomètres. Il permet un ajustement sans fuite de la cartouche de rechange pour les systèmes d'eau MILLI-RO Compact. L'accessoire est nécessaire à l'installation et au fonctionnement du pack de prétraitement PrePak 1.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany