Documents
XX5514700
Millipore
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Synonyme(s) :
All-Glass Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
43 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Diam. du flacon/de la fiole
13.7 cm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Diam. de l'entonnoir
8.0 cm
Raccords
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with All-Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 300 ml
Le support filtre tout Pyrex de Millipore est conçu pour la filtration de liquides aqueux et organiques ou corrosifs dans les analyses de contamination particulaire. Il peut également être utilisé pour préparer des solvants de HPLC. La prise de vide fait partie intégrante de la base du support filtre et du bouchon de fiole, au-dessus du niveau de sortie du filtrat. Cette conception permet d'éviter le passage involontaire du filtrat dans la ligne de vide. Elle permet en outre de transvaser facilement le filtrat (à savoir, le solvant pour HPLC) depuis la fiole collectrice.
Ce produit est un kit composé des articles suivants :
(Référence – Description)
XX1014704 – Entonnoir en verre borosilicaté Millipore, 500 ml, 47 mm, joint rodé
XX1014703 – Pince d'assemblage en aluminium anodisé Millipore, 47 mm
XX1014702 – Base en verre avec prise de vide Millipore, 47 mm, support en verre fritté
XX1514705 – Fiole à col rodé Millipore, 1 l
ALIGNED05 – Guide d'alignement Millipore, 47 mm, pack de 5
Caractéristiques et avantages :
• Structure tout Pyrex présentant une large compatibilité chimique
• Parties en contact avec le liquide en verre borosilicaté, surfaces d'étanchéité en verre rodé
• Prise de vide intégrée au bouchon de fiole, facilitant le transvasement du filtrat
Applications :
Analyse de la contamination particulaire, filtration des solvants de HPLC, filtration et clarification classiques
Application
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 500 ml
Principe
Sous vide
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Afficher tout