The dimensions of the flask are as follows:
- Height: 365 mm
- Bottom of flask: 205 mm
- Inner opening: approximately 29 mm
- Outer opening: approximately 36.5 mm
XX1014745
Fiole à col rodé Millipore pour filtration sous vide
4L
Synonyme(s) :
Flacon de filtration
757,00 $
About This Item
757,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Contenance du flacon/de la fiole
4 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Fiole à col rodé, 4 l
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout Pyrex Millipore et du kit MilliSolve de Millipore.
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
-
Can you provide the dimensions or the bottom dimensions of flask XX1014745?