Principaux documents
XX1012540
Millipore
Kit de support filtre analytique en acier inoxydable Millipore pour filtration sous vide
Millipore Analytical Stainless Steel Filter Holder for Vacuum Filtration - Kit
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
Synonyme(s) :
Support filtre en acier inoxydable, Support filtre pour filtration sous vide
1 EA
1 410,00 $
1 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
12.6 cm
Diamètre
5.1 cm (2.0 in.)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
2.8 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Kit de supports filtres analytiques en acier inoxydable Millipore
Entonnoir en acier inoxydable, 25 mm, avec support de membrane en verre, entonnoir de 50 ml
Les supports filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d'échantillons pour l'analyse de contamination bactériologique ou particulaire.
Cet article est un kit composé des éléments suivants :
(Référence - Description)
XX1012542 - Base et bouchon en verre Millipore, 25 mm, support en acier inoxydable, filtre fourni
XX1012503 - Pince à ressort Millipore, 25 mm, en aluminium
ALIGNED25 - Guide d'alignement Millipore, 25 mm, 5/pqt
Caractéristiques et avantages :
• Disponible en trois diamètres avec quatre tailles d'entonnoir possibles pour accueillir des échantillons jusqu'à 250 ml
•Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir, qui peut être muni d'un évent au moyen d'une unité de filtration proposée en accessoire
•Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
Applications :
analyse de la contamination par des bactéries ou particules
Principe
Sous vide
Active Filters
  1. Astana
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Good
    Good job, thanks for providing all needed information
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review. We are happy to hear that you received all the necessary information with this product. If you need any further assistance please do not hesitate to contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket.