Principaux documents
XX1014732
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Synonyme(s) :
Base en verre pour filtration, Base pour filtration sous vide Millipore, Bouchon pour filtration
1 EA
386,00 $
386,00 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
386,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NA.54
386,00 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 47 mm, à utiliser avec le support filtre de type écran en acier inoxydable (filtre inclus)
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre en verre Millipore classique de 47 mm.
Application
47 mm, à utiliser avec le support filtre de type écran en acier inoxydable (filtre inclus)