Key Documents
WBLUR
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
Synonyme(s) :
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
product name
Substrat de peroxydase de raifort Immobilon Crescendo pour western blot, 100 ml, Western blotting, dot/slot blotting
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Luminata
Technique(s)
western blot: suitable
Surface de la membrane
1000 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Réactif de détection par chimioluminescence de la peroxydase de raifort (HRP), prémélangé, prêt à l'emploi
Application
Analyses par immunoblotting.
Analyses par western blot, dot/slot blot
Conditionnement
1 flacon pour 1 000 cm2
Qualité
Ce réactif est conçu pour optimiser la plage et la sensibilité de détection avec des anticorps différents dans les analyses par western blot.
Stockage et stabilité
Stable pendant un an à 4 °C à compter de la date d'envoi. Contient du peroxyde d'hydrogène. À utiliser dans un endroit bien ventilé.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Contenu apparenté
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.