WBLUF0020
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) Immobilon Forte pour western blot, 20 ml
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 20 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Surface de la membrane
200 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Conditionnement
Qualité
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.