VPPH102NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2
1 824,00 $
About This Item
1 824,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Hauteur
7.85 cm (3.09 in.)
L × l × H
7.9 cm (3.1 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Longueur
18.62 cm (7.33 in.)
Largeur
9.22 cm (3.63 in.)
Surface de filtration
0.07 m2
Surface nominale de la membrane
0.07 m2
Poids
0.63 kg (1.39 lb)
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Catégories apparentées
Description générale
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Shield H Modus 1.2 offre une surface de filtration de 0,07 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
- Fabrication pilote et à échelle moyenne
- Trois formats de taille différents
- Entièrement autonome (support de matériel non requis)
- Circuit de fluide à usage unique entièrement jetable
- Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test de gaz binaires
- Shield / Shield H testé à 100 % contre les aérosols
Autres remarques
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais