Principaux documents
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
Synthware P291200
1 EACH
67,10 $
67,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
67,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
67,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech P291200
Diam. × H
150 mm × 75 mm
Volume
900 mL
Description générale
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Application
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.