Principaux documents
VPMG202NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Device Magnus 2.2
1 EA
40 928,00 $
40 928,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
40 928,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
40 928,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Hauteur
9.50 cm (3.74 in.)
Longueur
34.29 cm (13.50 in.)
Largeur
20.96 cm (8.25 in.)
Taille du dispositif
2.2 in.
Surface de filtration
1.53 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
1.5 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s) (Disposable)
3/4 in. sanitary TC vent fitting for port (disposable)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Device Magnus 2.2 offre une surface de filtration de 1,53 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des grands volumes.
Caractéristiques et avantages
  • Fabrication à grande échelle
  • Deux formats de taille différents
  • Joints intégrés
  • Possibilité d'empiler les unités sur le support Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (jusqu'à 7 unités)
  • Repères d'alignement sur chaque unité pour limiter les erreurs durant l'installation
  • Circuit du fluide à usage unique entièrement jetable
  • Dispositifs testés à 100 % par diffusion air/eau et test des gaz binaires
  • Modèles Shield / Shield H testés à 100 % avec des aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : parvovirus
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : purification des protéines
  • Usage prévu : clairance virale
  • Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Stockage : à conserver à température ambiante.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb, conformément au chapitre <64> de l'USP, et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm, conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.