Principaux documents
VPMHADAPSK
Millipore
Kit de raccords
1 EA
379,00 $
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
379,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
379,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Description générale
Kit de raccords pour support Viresolve® Pro et Pro+ Magnus.
Raccords sanitaires de 3 × 3,81 cm (1,5")
Obturateurs de 2 × 3,81 cm (1,5")
Raccord d'évent de 1 × 1,27 cm (0,5")
Obturateur de 1 × 1,27 cm (0,5")
Composants
Contenu du kit : trois raccords sanitaires de 1,5", deux obturateurs de 1,5", un raccord d'évent et un obturateur d'évent
Informations légales
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany