Key Documents
UFSC40001
Cellule à agitation Amicon® 400 ml
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonyme(s) :
Amicon stirred cell
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Matériaux
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Niveau de qualité
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon®
Paramètres
400 mL process volume
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
18.7 cm (7.4 in.)
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Application
Cette cellule à agitation Amicon permet d'atteindre des débits importants avec des solutions contenant jusqu'à 10 % de macrosolutés. Elle est capable de réaliser une concentration ou un dessalage rapide suivi d'une concentration en une seule et même unité.
Principe
Sous pression
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : réf. 5124
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.