Principaux documents
UFSC400SL
Millipore
Kit de joints d′étanchéité pour cellule à agitation Amicon® de 400 ml (3 joints et 3 joints toriques)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
1 EA
179,00 $
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
179,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone O-ring
Niveau de qualité
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon®
Paramètres
400 mL process volume
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
18.7 cm (7.4 in.)
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Application
Ce modèle de cellule à agitation Amicon offre des débits élevés avec les solutions d'une concentration en macrosoluté allant jusqu'à 10 %. Il est capable d'assurer une concentration rapide, ou bien une élimination rapide des sels suivie d'une concentration dans la même unité.
Principe
Pression
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.